Learn More
Gosselin™ Screw Cap Dippers with Removable Handle
Description
- Polypropylene blue containers
- Removable handle
- Shock resistant
- Packaged individually in tamper evident single zip bags
- Traceability information on each bag
- Sterile SAL 10-3
Specifications
Specifications
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità (sistema metrico) | 180 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Blue |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 52 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 102 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 305 mm including container |