Learn More
Gosselin™ Screw Cap Dippers with Removable Handle
Codice prodotto. 15488794
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15488794 40 mL pezzi 250
15498794 125 mL pezzi 100
15408804 180 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15488794 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TAT30C01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    457.36€ / pezzi 250
    Risparmia 52.64€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Dip with confidence. Gosselin™ Screw Cap Dippers with Removable Handle prevent spillage with screw caps and detachable shaft.
  • Polypropylene blue containers
  • Removable handle
  • Shock resistant
  • Packaged individually in tamper evident single zip bags
  • Traceability information on each bag
  • Sterile SAL 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 40 mL
Sterilità Sterile
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 43 mm
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 290 mm including container