Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Tube Caps and Closures
- Thermo Scientific™ Screw Cap Microcentrifuge Tube Caps
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Thermo Scientific™ Screw Cap Microcentrifuge Tube Caps
Codice prodotto. 10695693
Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
| Codice prodotto. | Colore | Product Type | Sterilità | Fit for Purpose | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10695693 | Amber | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16255570 | Amber | Screw Cap with O-ring | EO Sterile, Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16265570 | Black | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16275570 | Black | Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10571303 | Blue | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16285570 | Blue | Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10357762 | Green | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16295570 | Green | Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 13107673 | Natural | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16265580 | Natural | Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10042102 | Orange | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16225580 | Orange | Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16235580 | Pink | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16245580 | Pink | Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10625893 | Red | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16255580 | Red | Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16215610 | Violet | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16225610 | Violet | Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16235610 | White | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16245610 | White | Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10002092 | Yellow | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16255610 | Yellow | Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16205580 | Assorted (Black, Blue, Green, Natural, Orange, Pink, Red, Violet, White, Yellow) | Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16215580 | Assorted (Black, Blue, Green, Natural, Orange, Pink, Red, Violet, White, Yellow) | Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16285580 | Amber | Tether Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16295580 | Amber | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16215590 | Black | Tether Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16225590 | Black | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16205590 | Blue | Tether Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16235590 | Blue | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16245590 | Green | Tether Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16255590 | Green | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16275580 | Natural | Tether Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16245600 | Natural | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16285590 | Orange | Tether Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16295590 | Orange | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16205600 | Pink | Tether Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16215600 | Pink | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16225600 | Red | Tether Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16235600 | Red | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16255600 | Violet | Tether Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16265600 | Violet | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16275600 | White | Tether Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16285600 | White | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16295600 | Yellow | Tether Screw Cap with O-ring | Non-sterile | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16205610 | Yellow | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16265590 | Assorted (Black, Blue, Green, Natural, Orange, Pink, Red, Violet, White, Yellow) | Tether Screw Cap with O-ring | - | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16275590 | Assorted (Black, Blue, Green, Natural, Orange, Pink, Red, Violet, White, Yellow) | Tether Screw Cap with O-ring | Sterile | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
-
487.00€
478.98€ / pezzi 5000
Risparmia 8.02€
1% Sconto
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28509" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Prevent leakage under demanding conditions with Thermo Scientific™ Screw Cap Microcentrifuge Tube Caps feature O-Rings to form a secure seal. Optimized for secure, short-term storage in low temperatures, these non-autoclavable screw caps are available in a variety of colors and adapted to your scientific experiments.
Screw Cap Microcentrifuge Tube Caps Design
- Screw caps with O-rings guard against leakage by forming a positive seal against the rim of the tube
- Tethered screw caps remain attached to the sample tube but can rotate completely for convenience--the tethered screw cap is the solution when it is important to maintain the same cap with the same tube
- O-ring is manufactured from durable ethylene polypropylene dimonomere compound
Highest Quality
- Certified free of RNase, DNase, DNA and pyrogens
Color/Packaging Options
- Standard Screw Cap Color options are: Blue, Green, Orange, Red, Yellow and Mixed to aid with visual identification of samples
- Tethered screw cap with O-ring: Natural
Specifica
Specifica
| Product Type | Screw Cap with O-ring |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene, Ethylene Propylene |
| Colore | Amber |
| Imballaggio | 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag. |
| Dichiarazioni di pulizia | Non-Sterile Free of: Rnase/Dnase, Human and Mouse DNA, Pyrogen & Endotoxin, ATP, PCR Inhibitor |
| Resistenza UV | (UV) Ultra violet protection avg. 1.22% transmittance between 220 and 500nm |
| Proprietà di legame | Low Nucleic Acid and Protein Binding & Low Enzyme Inhibition |
| Coppia max | Manual/Hand Torque: Standard: 0.125 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 1.412 Ncm to 28.24 Ncm. Automated/Robotic Torque Standard: 1.312 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 14.83 Ncm to 28.24 Ncm |
| Temperature Range (Metric) | Cold Storage: -80° to +95°C. Liquid Nitrogen: Short term Vapor Phase & Quick Flash Freeze acceptable, not recommmended for LN2 submersion storage |
| Sterilità | Non-sterile |
| RCF max | 25,000 x g |
| Fit for Purpose | PCR Ready |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Screw cap micro tubes and caps are not recommended for autoclave. Sterile options available.
Not intended to submerge and store in liquid phase LN2.