Learn More
Thermo Scientific™ Microprovette con tappo a vite
Protezione pura: Le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific consentono di preparare, trasferire e conservare i campioni in modo sicuro. Disponibili in diversi volumi e con differenti opzioni di imballaggio e di igienizzazione.
Marca:  Thermo Scientific™ 3490S
526.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21938" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.42000kg
Codice prodotto. 16295620
  • 603.00€ / pezzi 5000
Spedizione stimata: 02-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La robustezza e la scelta dei materiali rendono le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific™ particolarmente indicate per l'utilizzo con i materiali biologici e garantiscono funzionalità avanzate e comprendono provette ultra-trasparenti con filettatura esterna e provette ambra per la protezione da UV. Sono disponibili opzioni con o senza base d'appoggio, con o senza zigrinatura per l'uso con una sola mano, con capacità da 0.5 ml, 1.5 ml e 2.0 ml con tappi multicolore, con o senza fascette. Le microprovette con tappo a vite offrono un design resistente e sono dotate di un O-ring integrato che aiuta a evitare le perdite in condizioni difficili.
Non-Sterile is free of Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen & Endotoxin.
Sterile E-Beam is free of Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP, PCR Inhibitor.
Packaging is tailored to meet broad requirements. Tubes are packaged with and without caps, caps are attached or unattached, placed in a single bag and double bagged feature for clean room environments is available upon request.
100% virgin polypropylene resin specifically selected for high clarity and biologic applications
O-ring design, thickness and material selection have been optimized to provide protective features for maximum sealing ability, biologic interaction and temperature capability. The black colored O-ring is made from EPDM.
Automated System Compatible. Whether automate is used for filling, capping or labeling the product is designed to withstand high torque pressures associated with automation. Product design helps to address common automated issues like: Fissure cracks, bowl feeder jam, over/under torqued caps and cross threading.
Volume range of 0.5, 1.5 and 2.0mL.
Tube Color choices are an ultra-high clarity Natural color or the Amber option which provides ultra violet (UV) protection of 1.22% transmittance between 220 and 500nm.
Standard or Tethered cap, all available in a rainbow of colors. Visit cap product page for additional information.
Knurl tubes feature the ability to lock tube into specialty racks for single had operation.
Non knurl tubes ideal for automation and labeling, tubes are plain, removed of any labeling interference.
Skirted or Self Standing tubes can stand upright on their own, no rack required.
Conical tubes requires a rack to support them in the upright position.
Low nucleic acid and protein binding and low enzyme inhibition are features that Resin selection features.
RCF range from 18,000 to 25,000 x g.
Temperature Range -80°C to +95°C. Short term storage in -80°C, -20°C, dry ice and wet ice. Short term storage in vapor phase LN2. Suitable for a quick dip flash freeze in LN2.
Water Bath compatible up to +95°C.
Specifica
Specifica
25,000 x g
No
Natural
500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
Sterile Electron Beam, SAL 10-6 Free of: Rnase/Dnase, Human and Mouse DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, ATP & PCR Inhibitor
Manual/Hand Torque: Standard: 0.125 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 1.412 Ncm to 28.24 Ncm. Automated/Robotic Torque Standard: 1.312 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 14.83 Ncm to 28.24 Ncm
Yes
2.0ml Screw Cap Tube,Knurl,Skirted,Natural, E-Beam Sterile, tube only no cap
2 mL
Polypropylene (Virgin)
Cold Storage: -80° to +95°C. Liquid Nitrogen: Short term Vapor Phase & Quick Flash Freeze acceptable, not recommmended for LN2 submersion storage
Low Nucleic Acid and Protein Binding & Low Enzyme Inhibition
Sterile
Sterile & PCR Ready
Offerte speciali
† Soggetto a garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, consultare il sito thermoscientific.com o contattare il rappresentante di vendita.
Si sconsiglia la sterilizzazione in autoclave di microprovette con tappo a vite e tappi. Disponibili opzioni sterili.