Learn More
Heinz Herenz Screw Cap Test Tubes
Codice prodotto. 30158323
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30158323 20 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30158323 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1130682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.64€
    72.92€ / pezzi 500
    Risparmia 39.72€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Screw cap PS test tubes.
  • Test tubes
  • PS
  • 16 x 150 mm
  • 20 mL
  • Screw cap blue
  • Cylindrical
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Polystyrene
Forma Cylindrical
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Test Tube
Forma del fondo Round