Learn More
Greiner Bio-One Screw Caps for 12 mm Microcentrifuge Tubes
Codice prodotto. 10796352
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Natural
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10796352 Blue pezzi 500
10545011 Natural pezzi 500
10555011 Red pezzi 500
13067783 Green pezzi 500
10706362 Yellow pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10796352 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 366384
Spedizione stimata: 17-12-2026
For use with microcentrifuge tubes with 12mm diameter. Greiner Bio-One Screw Caps for Microcentrifuge Tubes is made of made of high-grade polyethylene and includes O-ring.
  • Non-sterile
  • Material: High-grade polyethylene
  • Suitable for tube-diameter: 12mm
  • With O-ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include O-ring
Product Type Screw Cap
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polyethylene
Colore Blue
N. per custodia 5000
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12 mm Microcentrifuge Tubes