Description
- For SuperClear™ microcentrifuge tubes
- With integral elastomeric seal
- Cap includes soft gripping surface
- Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12.7 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Assorted |
| Formato | Bagged |
| Altezza (sistema metrico) | 6.1 mm |
| N. per confezione | 500/Pk. |
| N. per custodia | 5000/Cs. |
| Quantità | 500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 to 2 mL |