Learn More
Labcon™ Screw Caps with Elastomeric Seal for SuperClear™ Microtubes
Codice prodotto. 17577906 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Natural
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
17577906 White pezzi 500
17507916 Red pezzi 500
17597906 Orange pezzi 500
17587906 Yellow pezzi 500
17537916 Green pezzi 500
17527916 Blue pezzi 500
17517916 Purple pezzi 500
17567906 Natural pezzi 500
17547916 Assorted pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 17577906 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 36028710009
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These screw caps with elastomeric seals are available in a wide range of colors.
  • For SuperClear™ microcentrifuge tubes
  • With integral elastomeric seal
  • Cap includes soft gripping surface
  • Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polyethylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7 mm
Materiale Polypropylene
Colore White
Formato Bagged
Altezza (sistema metrico) 6.1 mm
N. per confezione 500/Pk.
N. per custodia 5000/Cs.
Quantità 500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 0.5 to 2 mL