Learn More
SCAT Screw Caps for Schott Duran™ Laboratory Bottles
Codice prodotto. 15347439 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15347439 Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15347439 Fornitore SCAT N. del fornitore 199011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.65€
    7.00€ / pezzi 1
    Risparmia 0.65€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Screw caps for borosilicate glass laboratory bottles.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Specifica
Dimensione chiusura GL45
Product Type Screw Cap
Autoclavabile No autoclavable
Materiale Polypropylene
Colore Blue
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Schott Duran™ Bottles
Dimensioni filo GL45