Learn More
Kautex™ Chiusure a vite
Descrizione
- UN approval for solids when closures are used with associated bottles
- Tamper evident ring
- Conical seal provides leakproof closure
- Available to fit bottles with capacities from 50 to 4000 mL
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Include | Anello antimanomissione e guarnizione conica |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flacone da /1500/2500/4000 ml |
| Diametro (sistema metrico) | 80 mm |
| Product Type | Chiusura a vite |