Learn More
Fisherbrand™ Fiala con collo a vite, filettatura 13-425, vetro, 4 ml
Codice prodotto. 11556044 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Ambra
Trasparente
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Marking Spot Dimensione della confezione
11556044 Ambra No pezzi 100
10571013 Trasparente No pezzi 100
11576044 Trasparente Sì pezzi 100
11586044 Ambra Sì pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11556044
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideale per stoccaggio se utilizzata con le guarnizioni con tappo a vite.
  • Any combination of 4mL Screw Neck Vial ND13 with one of our 13mm PP Screw Seals can be obtained as a 2in1 KIT
  • For storage purposes also available with closed top screw seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) esterno 14.7 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Stile collo Collo a vite
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo < 400 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 4.1 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura 13
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Product Type 1st Hydrolytic Class
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.