Learn More
Fisherbrand™ Fiala con collo a vite, filettatura 13-425, vetro, 4 ml
Codice prodotto. 11576044 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Ambra
Trasparente
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Marking Spot Dimensione della confezione
11576044 Trasparente Sì pezzi 100
10571013 Trasparente No pezzi 100
11586044 Ambra Sì pezzi 100
11556044 Ambra No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11576044
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideale per stoccaggio se utilizzata con le guarnizioni con tappo a vite.
  • Any combination of 4mL Screw Neck Vial ND13 with one of our 13mm PP Screw Seals can be obtained as a 2in1 KIT
  • For storage purposes also available with closed top screw seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 14.7 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Stile collo Collo a vite
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo < 400 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 4.1 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura 13
Marking Spot Sì
Altezza (sistema metrico) 45 mm