Learn More
Fisherbrand™ Fiala con collo a vite, filettatura 13-425, vetro, 4 ml
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifications
Specifications
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14.7 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 5 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Stile collo | Collo a vite |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | < 400 µl |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 4.1 ml |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Show More |