Learn More
Fisherbrand™ Screw Neck Vial, 15-425 thread, Glass, Clear
Codice prodotto. 10504463 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
8.9 mL
12 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10504463 8.9 mL pezzi 100
11576064 12 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10504463
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For storage purposes.
  • Constructed from 1st hydrolytic class glass
  • Clear
  • Flat bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 16.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 8.9 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Stile collo Screw
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo 800 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 8 mL
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND15
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 61 mm