Learn More
Fisherbrand™ Screw Neck Vial, 15-425 thread, Glass, Clear
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 18.5 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 12 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| Stile collo | Screw |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | 800 μL |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 11 mL |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Vedi altri risultati |