Learn More
Heathrow Scientific™ Screw-top 2 mL Tube with O-Ring Cap
Codice prodotto. 16310676 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16310676 Natural pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16310676 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS10060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.35€
    86.77€ / pezzi 500
    Risparmia 12.58€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The 2 mL screw-top tube with TPE O-ring creates an excellent seal for long-term and secure storage.
  • Clear polypropylene tubes provide excellent view of samples
  • Skirted, self-standing base makes filling and retrieval easy
  • Bulk wrap, Sterile
  • Frosted writing area
  • Autoclavable Temperature range of -45°C to 121°C
  • Disposable
Specifica
Cap Style O-Ring
Colore chiusura Natural
Materiale chiusura Polypropylene
Descrizione Screw-top 2 mL Tube
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 47.1 mm
N. per confezione 500 Pk.
Imballaggio Bag, Box
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -49°F to +249.8°F
Temperature Range (Metric) -45°C to +121°C
Volume (sistema metrico) 2.0 mL
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Altezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Fit for Purpose Certified Quality
Forma del fondo Round (Self-standing)
RCF max 18,000 x g
Graduazioni 0.5, 1, 1.5 mL
Diametro (sistema metrico) 13.3 mm
Forma Cylindrical
Product Type Microcentrifuge Tube