Learn More
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Amber, Soda-Lime Glass, Narrow Mouth, High form DIN thread
Codice prodotto. 11742055 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11742055 250 mL pezzi 10
11742025 100 mL pezzi 10
11752055 500 mL pezzi 10
11762055 1000 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11742055 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 238163655
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Square amber soda lime glass bottles, narrow mouth.
Square amber soda lime (Type 3) glass bottles, narrow mouth, high form DIN thread.
  • Amber glass provides UV protection
  • Square shape for efficient packing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage of light-sensitive materials; Transport and shipping of light-sensitive materials
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 10/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 32
Diametro (sistema metrico) 64 mm