Learn More
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Amber, Soda-Lime Glass, Wide mouth, Short form DIN thread
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
Square amber soda lime (Type 3) glass bottles, wide mouth and short form DIN thread.
- Amber glass provides UV protection
- Square shape for efficient packing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage of light-sensitive materials; Transport and shipping of light-sensitive materials |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Quantità | 10/Pk. |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
| Diametro (sistema metrico) | 64 mm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |