Learn More
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Amber, Soda-Lime Glass, Wide mouth, Short form DIN thread
Codice prodotto. 11778001 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11778001 500 mL pezzi 10
11777991 100 mL pezzi 10
11768001 250 mL pezzi 10
11788001 1000 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11778001 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 238264403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.98€
    61.26€ / pezzi 10
    Risparmia 8.72€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Square amber soda lime glass bottles, wide mouth.
Square amber soda lime (Type 3) glass bottles, wide mouth and short form DIN thread.
  • Amber glass provides UV protection
  • Square shape for efficient packing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage of light-sensitive materials; Transport and shipping of light-sensitive materials
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 10/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 54
Diametro (sistema metrico) 76 mm