Learn More
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Clear, Soda-Lime Glass, Wide mouth, Short form DIN thread
Codice prodotto. 12891004 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12891004 100 mL pezzi 10
13187374 250 mL pezzi 10
13124354 500 mL pezzi 10
13107444 1000 mL pezzi 10
10787945 50 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12891004 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 238202405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.10€
    28.04€ / pezzi 10
    Risparmia 4.06€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Square clear soda lime glass bottles, wide mouth.
Square clear soda lime (Type 3) glass bottles, wide mouth and short form DIN thread.
  • Square shape for efficient packing
  • Wide bottle neck allows easy access
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage of samples and reagents; Sample collection; Transport and shipping
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 10/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 32
Diametro (sistema metrico) 49 mm