Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Screwthread Tubes with NS Cone
Codice prodotto. 10550042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
10550042 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10550042 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 01312524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.00€
    11.11€ / pezzi 1
    Risparmia 4.89€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Manufactured from borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Screwthread Tubes with NS Cone are perfect for cell cultures in the laboratory.
  • Acc. to DIN 12257 and in addition to standard
  • With DIN thread (GL) and cone(NS)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità confezione 1
Dimensioni filo 25