missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCRT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15826913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15826913 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15826913 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA568498

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Guinea Pig: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rat: 93%.

This gene is a member of the Snail family of C2H2-type zinc finger transcription factors. It codes for a neural-specific transcriptional repressor that binds to E-box motifs. The protein may promote neural differention and may be involved in cancers with neuroendocrine features.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene SCRT1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gene Scrt1
N. accesso geni 0
Alias gene mScrt; scratch 1; scratch family transcriptional repressor 1; scratch family zinc finger 1; scratch homolog 1 zinc finger protein; scratch homolog 1, zinc finger protein; scratch homolog 1, zinc finger protein (Drosophila); SCRT; Scrt1; Transcriptional repressor scratch 1; ZNF898
Simboli geni Scrt1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno synthetic peptide directed towards the N-terminal region of rat SCRT1.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 366951
Target Species Rat
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.