Learn More
Tocris Bioscience™ SD 1008
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18055912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18055912 10 mg 10mg
18034882 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18055912 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 3035/10
JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor
JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor. Inhibits activation of STAT3, JAK2 and Src. Induces apoptosis in cell lines expressing constitutively active tyrosine-phosphorylated STAT3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 960201-81-4
Formula molecolare C18H19NO5
Specifica
Materiale o nome chimico SD 1008
Quantità 10 mg
Peso formulazione 329.35
Purezza >99%
Peso molecolare 329.352