Learn More
Novus Biologicals™ SD OLLAS/DYKDDDDK Expression and Detection Kit
Codice prodotto. 18231992 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18231992 2 Vials pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18231992 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBK119035
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Epitope Tag Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantità 2 Vials
Contenuto kit NBA1-07085: SD OLLAS/DYKDDDDK Vector, NBP1-06713: OLLAS Epitope Tag Antibody (L2)
Da utilizzare con (applicazione) Western Blotting, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoprecipitation
Product Type SD OLLAS/DYKDDDDK Epitope Tag Kit