Learn More
SDC4 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | SDC4 |
---|---|
Concentrazione | 600 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899143
|
Proteintech
11820-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889143
|
Proteintech
11820-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
SDC4, also named as syndecan 4, is a cell surface proteoglycan that bears heparan sulfate, which is involved in normal wound healing. It has been reported that SDC4 may be associated with keratinocyte proliferation and differentiation in the epidermis. SDC4 also plays a key role in the angiogenesis and inflammation. The predicted MW of SDC4 is 22 kDa and 11820-1-AP antibody recognizes a protein around 24-26 kDa and 48-52 kDa (homodimer) which is similar to the papers.(PMID: 20639201, 21949132; 18638267; 30165731 )
Specifica
SDC4 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
6385 |
600 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse | |
Primary |