Description
This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. The encoded protein contains a zinc finger motif often found in transcriptional regulators, however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.
Specifications
Specifications
| Antigen | p57Kip2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.43 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | CDKN1C |
| Gene Accession No. | P49918 |
| Gene Alias | BWCR, BWS, CDKN1C, KIP2, p57, p57Kip2, WBS |
| Gene Symbols | CDKN1C |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?