Learn More
Novus Biologicals™ SDPR 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18318218 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18318218 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18318218 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00008436T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio SDPR
Sinonimo cavin-2, Phosphatidylserine-binding protein, PS-p68serum deprivation response (phosphatidylserine-binding protein), SDRphosphatidylserine binding protein, serum deprivation response, serum deprivation response (phosphatidylserine binding protein), serum deprivation-response protein
Simbolo del gene SDPR