missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SDR9C7 Monoclonal Antibody (OTI3E4), TrueMAB™, OriGene

Codice prodotto. 17585001
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17585001 30 μL 30µL
17565001 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17585001 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA501724S

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

SDR9C7 Monoclonal antibody specifically detects SDR9C7 in Human samples. It is validated for Western Blot

Specifica

Antigene SDR9C7
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI3E4
Concentrazione 0.69 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene SDR9C7
N. accesso geni Q8NEX9
Alias gene 1810054F20Rik; 4short chain dehydrogenase/reductase family 9C, member 7; orphan short chain dehydrogenase/reductase; orphan short-chain dehydrogenase / reductase; orphan short-chain dehydrogenase/reductase; Rdh20; Rdhs; RDH-S; retinol dehydrogenase 20; retinol dehydrogenase similar protein; Sdr9c7; SDRO; SDR-O; short chain dehydrogenase/reductase family 9C member 7; short chain dehydrogenase/reductase family 9C, member 7; short-chain dehydrogenase/reductase family 9C member 7
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length human recombinant protein of human SDR9C7 produced in E.coli.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 121214
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forma Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.