Learn More
SDS Solution, 20% Sodium Dodecyl Sulfate Solution, Molecular Biology/Electrophoresis, Fisher BioReagents™
Descrizione
SDS Solution, 20% Sodium Dodecyl Sulfate Solution, Molecular Biology/Electrophoresis
- DNase, RNase, and protease-free premixed solution containing 20% SDS for protein extraction and DNA extraction procedures
- Riduzione dei tempi di preparazione con questa soluzione SDS prefabbricata
- SDS è un detergente comunemente utilizzato nella purificazione delle proteine, nell'elettroforesi su gel di poliacrilammide (PAGE) e in altre applicazioni di biologia molecolare
- SDS viene utilizzato anche per interrompere membrane cellulari e dissociare complessi acido nucleico-proteine nelle procedure di estrazione del DNA
- Destinato esclusivamente all'uso in ricerca; non per scopi diagnostici umani o animali
Specifica
Specifica
| Absorbance | 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm, 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm |
| Materiale o nome chimico | Sodium Dodecyl Sulfate |
| Colore | Incolore |
| Nota nome | 20% Solution |
| Forma fisica | Liquido |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Densità | 1.01g/cm³ |
| Concentrazione | 19.5 to 20.5% |
| Quantità | 200 mL |
| Identificazione | Pass Test |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.