Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Plates
Marca: Cytiva SE262N-5
221.35 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.04120kg
Specifica
HE260 Mini Vertical Unit | |
Alumina | |
1.05 cm |
Notched Alumina Plate | |
Rectangular | |
0.1 cm |