Description
O2Si, CAS Number-14808-60-7, aerosil, cristobalite, diatomaceous earth, infusorial earth, quartz, silica, silica, amorphous, silicic anhydride, silicon dioxide, tridymite, 5kg, 2230 deg.C, CHEBI:30563, Beige, 60.08g/mol, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilane, 1610 deg.C, 11232, 60.083
Specifications
Specifications
| Punti di ebollizione | 2230°C |
| Punto di fusione | 1610°C |
| Colore | Beige |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 5 kg |
| Peso formulazione | 60.08g/mol |
| Grado | Ultrapuro |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |