Learn More
asecos™ Sealant Mat
Codice prodotto. 17896356 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
400.00 mm
600.00 mm
800.00 mm
1000.00 mm
1200.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17896356 400.00 mm Pezzo
17806536 600.00 mm Pezzo
17886406 800.00 mm Pezzo
17866466 1000.00 mm Pezzo
17826536 1200.00 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17896356 Fornitore asecos™ N. del fornitore 9902
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Sealant Mat provides rapid protection in case of leaking liquids.
  • Prevents in case of fire or emergency a contamination of the surroundings with waterpollutant liquids
  • Incl. protection film with integral handles
  • Resistant to water, hydrocarbons and most chemicals
  • The extremely dense, flexible material adhering to the underside adapts perfectly to the nature of the ground
  • Can be used several times
Specifica
Colore Giallo
Materiale Poliuretano
Tipo Barrier Spill Matting
Lunghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 400.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 400.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.31 in.
Altezza (sistema metrico) 8.00 mm
Peso (sistema imperiale) 3.86 lb.
Peso (sistema metrico) 1.75 kg