Learn More
Slice™ Seam Ripper Blades
Codice prodotto. 16443629
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16443629 White pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16443629 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10536
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.06€
    31.43€ / pezzi 4
    Risparmia 5.63€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Rounded tip safety blade with finger-friendly™ edge is safe to touch
  • Blade type: rounded tip
  • Safer than traditional blades
  • Finger-friendly™ edge cuts effectively
  • Lasts up to 11.2x longer than metal blades
  • Fewer blade changes = fewer injuries
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic
  • Chemically inert, never rusts
  • Oil and lubricant free
  • Does not require sharps box disposal
  • 100% recyclable
  • Compatible handles: 10596, 10597, 10548, 10580, 10589, 10568
  • Compatible with Slice seam rippers, craft handles, scalpel, and Precision Knife
  • Cuts without tugging surrounding material
  • 4 blades per pack
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 1.22 in.
Lunghezza (sistema metrico) 31 mm
Materiale Zirconium Oxide
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 4 blades per pack
N. per confezione 4 Pk.
Peso (sistema imperiale) 0.03 oz.
Peso (sistema metrico) 0.85 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.24 in.
Larghezza (sistema metrico) 6 mm
Product Type Rounded Tip