Learn More
Abcam SEAP Reporter Gene and Alkaline Phosphatase Activity Assay Kit (Luminometric)
Product Code. 32115721 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 x 96 Tests
Unit Size:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32115721 1 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32115721 Supplier Abcam Supplier No. ab3234601x96Tests
 Restricted Item
Spedizione stimata: 25-11-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Measure SEAP activity in 30m in Cell Samples, Cell/Tissue Extracts with SEAP Reporter Gene and Alkaline Phosphatase Activity Assay Kit AB323460. Sensitivity >0.0048 mU/well. Use with Microplate.
Measure SEAP activity in 30m in Cell Samples, Cell/Tissue Extracts with SEAP Reporter Gene and Alkaline Phosphatase Activity Assay Kit AB323460. Sensitivity >0.0048 mU/well. Use with Microplate.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Quantity 1 x 96 Tests
Regulatory Status RUO
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.