Learn More
Sebacic Acid, 98%
Codice prodotto. 10255230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10255230 100 g Plastic bottle 100g
10245230 1 kg Plastic bottle 1kg
10667292 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10073853 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10255230 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132631000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-20-6
Formula molecolare C10H18O4
Molecular Weight (g/mol) 202.25
Numero MDL MFCD00004440
InChI Key CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
PubChem CID 5192
ChEBI CHEBI:41865
IUPAC Name decanedioic acid
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Sebacic acid
Punto di fusione 131.0°C to 134.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 294.4°C (100.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 220°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2C(CH2)8CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02, IV, 2078
Indice di Merck 15, 8552
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 0.1% in ether (17°C), freely soluble in alcohol, esters and ketones, sparingly soluble in hydrocarbons, insoluble in ethyl ether and carbon tetrachloride
Peso formulazione 202.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Granules