Specifica
| Materiale o nome chimico | Sebacic acid |
| Punto di fusione | 131.0°C to 134.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 294.4°C (100.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 220°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | HO2C(CH2)8CO2H |
| Quantità | 2.5 kg |
| Vedi altri risultati |