Learn More
Sebacoyl chloride, 92%, technical
Codice prodotto. 10422261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10422261 250 g Bottiglia in vetro 250g
10668313 50 g Bottiglia in vetro 50g
15790849 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10422261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294902500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Sebacoyl chloride, 92%, C10H16Cl2O2, CAS Number-111-19-3, decanedioic acid chloride, sebacoyl chloride, cp, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, sebacoyl chloride, sebacoylchloride, acmc-1byrk, decanedioyl chloride, 500g, 90% min. (GC) | CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-19-3
Formula molecolare C10H16Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 239.14
Numero MDL MFCD00000770
InChI Key WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC Name decanedioyl dichloride
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Sebacoyl chloride
Punto di fusione -2.5°C
Colore White to Beige
Densità 1.1210g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C (75.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCO(CH2)8COCl
Indice di rifrazione 1.4670 to 1.4700
Quantità 250 g
Beilstein 02, 719
Gravità specifica 1.121
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers
Peso formulazione 239.14
Percent Purity 92%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sebacoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanedioyl dichloride, Hydrochloric acid, Decanedioic acid