Learn More
Sebacoyl chloride, 92%, technical
Codice prodotto. 15790849 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15790849 500 g Bottiglia in vetro 500g
10668313 50 g Bottiglia in vetro 50g
10422261 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15790849 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294905000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Sebacoyl chloride, 92%, C10H16Cl2O2, CAS Number-111-19-3, decanedioic acid chloride, sebacoyl chloride, cp, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, sebacoyl chloride, sebacoylchloride, acmc-1byrk, decanedioyl chloride, 500g, 90% min. (GC) | CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-19-3
Formula molecolare C10H16Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 239.14
Numero MDL MFCD00000770
InChI Key WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC Name decanedioyl dichloride
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Sebacoyl chloride
Punto di fusione -2.5°C
Colore White to Beige
Densità 1.1210g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C (75.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCO(CH2)8COCl
Indice di rifrazione 1.4670 to 1.4700
Quantità 500 g
Beilstein 02, 719
Gravità specifica 1.121
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers
Peso formulazione 239.14
Percent Purity 92%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sebacoyl chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanedioyl dichloride, Hydrochloric acid, Decanedioic acid