Learn More
sec-Butanol, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10125040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10125040 1 L Bottiglia in vetro 1L
10590594 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10125040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.95€
    64.30€ / 1L
    Risparmia 5.65€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-92-2
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00004569
InChI Key BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC Name butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico sec-Butanol
Punto di fusione -115.0°C
Nota nome For analysis
Densità 0.8100g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 24°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.81
Formula lineare C2H5CH(OH)CH3
Viscosità 4.2 mPa.s (20°C)
Acqua 0.1% max.
Beilstein 01, 371
Indice di Merck 15, 1543
Punti di ebollizione 99.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ester, ether and benzene
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • sec-Butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol