Learn More
sec-Butanol, 99+%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 10537264 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10537264 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10653605 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10537264 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 610261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.85€
    42.10€ / 100mL
    Risparmia 3.75€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-92-2
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00004569
InChI Key BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC Name butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico sec-Butanol
Densità 0.81g/mL
Quantità 100 mL
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare C2H5CH(OH)CH3
Acqua 50ppm max.
Beilstein 01, 371
Indice di Merck 15, 1543
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrasecco