Learn More
sec-Butyl Acetate, TRC
Codice prodotto. 30331383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331383 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331383 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6993302.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid-sec.-butyl ester
CAS 105-46-4
Formula molecolare C6 H12 O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo Acetic acid, sec-butyl ester (8CI), sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl alcohol, ester with AcOH (4CI), (±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, NSC 8034, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl acetate, sec-Butyl ethanoate
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)OC(=O)C
IUPAC Name butan-2-yl acetate
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Peso formulazione 116.0837