Learn More
Sec-Butyl Alcohol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10751394 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10751394 1 L Amber glass bottle 1L
10508420 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10751394 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/5210/15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 78-92-2
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL 4569
Specifica
Punto di fusione -115°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 99°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 L
Densità vapore 2.6
Peso formulazione 74.12g/mol
Pressione del vapore 17mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • sec-Butyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.