Learn More
Sec-Butyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10680331 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10680331 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10438400 1 L Amber glass bottle 1L
10598220 25 L Metal can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10680331 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/5200/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 78-92-2
Numero MDL 4569
Specifica
Punto di fusione -115°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 99°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C4H10O
Quantità 2.5 L
Densità vapore 2.6
Peso formulazione 74.12g/mol
Pressione del vapore 17mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • sec-Butyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.