Learn More
sec-Butyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10077632
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10077632 10 g 10g
10402504 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10077632 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00486EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 4426-79-3
Formula molecolare C5H9NS
Molecular Weight (g/mol) 115.19
Numero MDL MFCD00041108
InChI Key TUFJIDJGIQOYFY-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo sec-butyl isothiocyanate, 2-butyl isothiocyanate, butane, 2-isothiocyanato, isothiocyanic acid sec-butyl ester, isothiocyanic acid, sec-butyl ester, butan-2-isothiocyanate, 2-butylisothiocyanate, s-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-butane
PubChem CID 78151
IUPAC Name 2-isothiocyanatobutane
SMILES CCC(C)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico sec-Butyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 115.2