Learn More
sec-Butyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | sec-Butyl isothiocyanate |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 115.2 |