Learn More
sec-Butyl Mercaptan, TRC
Codice prodotto. 30338948
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338948 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6926905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico sec-Butyl Mercaptan
CAS 513-53-1
Formula molecolare C4H10S
Quantità 5 g
Sinonimo (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol, (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol
InChI Formula InChI=1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C)S
IUPAC Name butane-2-thiol
Molecular Weight (g/mol) 90.19
Peso formulazione 90.0503