Learn More
sec-Butylamine, 99%
Codice prodotto. 15179163 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
25mL
500mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15179163 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10695712 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10529823 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10792875 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10026193 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15179163 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107810025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13952-84-6
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Numero MDL MFCD00008094
InChI Key BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
IUPAC Name butan-2-amine
SMILES CCC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico sec-Butylamine
Punto di fusione -104.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7200g/mL
Punti di ebollizione 63.0°C
Punto d'infiammabilità −19°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(NH2)CH3
Indice di rifrazione 1.3920 to 1.3960
Quantità 2.5 L
Beilstein 04,16
Indice di Merck 15,1546
Gravità specifica 0.72
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
Viscosità 0.5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 73.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid