Learn More
sec-Butyllithium, 1.3M sol. in cyclohexane/hexane (92/8), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | sec-Butyllithium |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 1.3M Solution in Cyclohexane/hexane (92/8) |
| Formula lineare | C2H5CH(CH3)Li |
| Fieser | 09,87; 10,75; 12,97; 16,56 |
| Densità | 0.7500g/mL |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts (forming lioh and butane). |
| Peso formulazione | 64.06 |
| Percent Purity | 10.5 to 12.5% (as BuLi) (Active base) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Liquido piroforico Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P222-Evitare il contatto con l'aria.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.