Learn More
R&D Systems™ SecinH3
Codice prodotto. 18034292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18034292 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18034292 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2849/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.53€
    179.55€ / 5mg
    Risparmia 19.98€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Sec7-specific GEF inhibitor; selective for cytohesin family
SecinH3 is a Sec7-specific GEF inhibitor that displays selectivity for small GEFs of the cytohesin family (IC50 values are 2.4, 5.4, 5.4, 5.6, 5.6, 65 and > 100 μM for hCyh2, hCyh1, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke, yGea2-S7 and hEFA6-S7 respectively). Inhibits insulin signaling via inhibition of insulin receptor substrate protein (IRS) phosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[4-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-methoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-2-(phenylthio)acetamide
CAS 853625-60-2
Quantità 5 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio ARF GTPase Inhibitors
Formula molecolare C24H20N4O4S
Purezza 98%