Learn More
SecinH3, MedChemExpress
Descrizione
SecinH3 is an antagonist of cytohesins with IC50s of 5.4 μM, 2.4 μM, 5.4 μM, 5.6 μM, 5.6 μM and 65 μM for hCyh1, hCyh2, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke and yGea2-S7, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | SecinH3 |
| CAS | 853625-60-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H20N4O4S |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 130 mg/mL (282.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(N2N=C(OC)N=C2C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C=C1)CSC5=CC=CC=C5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 460.51 |
| Peso formulazione | 460.51 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only